Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15623720
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15623720
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322211L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Densità 0.789g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 19% (60°F)
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Punto di combustione 683°F
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3CH2OH
Pressione del vapore 44.6mmHg (20°C)
Numero UN 1170
Beilstein 1718733
Peso formulazione 46.07g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol