Learn More
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-5155065 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15542393
Marca: Fisher BioReagents BP8201500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Use to concentrate nucleic acid samples by precipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 70% Ethanol Solution
Punto di fusione -114°C
CAS min. % 70%
Colore Colorless
CAS max % 30%
Densità 0.80g/cm3
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Acqua 28%-32% (GC-TCD)
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol Solution 70%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.