Learn More
Ethanol Solution 96%, Molecular Biology Grade, Regulated, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-5155068
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15552393
Marca: Fisher BioReagents BP8202500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ideal for concentrating nucleic acid samples by precipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 96% Ethanol Solution
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Densità 0.80 g/cm3
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Acqua 2% to 6% (GC to TCD)
Grado Biologia molecolare