Learn More
Ether, Anhydrous, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518554
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For use in liquid chromatography (HPLC & UHPLC) & spectrophotometry, bulk pharmaceutical chemical
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name ethoxyethane
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ether
Nota nome Anhydrous
Punto d'infiammabilità −45.00°C (113°F)
Note sul grado di purezza Meets USP requirements
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 0.71kg
Peso formulazione 74.12
Grado HPLC