Learn More
ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505564
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
Codice prodotto. 10505564
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB00646FA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 53266-94-7
Formula molecolare C7H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Numero MDL MFCD00005330
InChI Key SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC Name ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 97%