Learn More
Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10687452
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-77-0
Formula molecolare C4H10OS
Molecular Weight (g/mol) 106.18
Numero MDL MFCD00002909
InChI Key LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
PubChem CID 8075
IUPAC Name 2-ethylsulfanylethanol
SMILES CCSCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Nota nome 98%
Punto di fusione -100°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 180°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5SCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4859 to 1.4879
Quantità 5 g
Beilstein 01, II, 525
Indice di Merck 15, 3906
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 106.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.