Learn More
Ethyl 4-bromobutyrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10644662
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2969-81-5
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
InChI Key XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC Name ethyl 4-bromobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-bromobutyrate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3600g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Br(CH2)3CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4549 to 1.4569
Quantità 500 mL
Beilstein 02,283
Gravità specifica 1.36
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 195.06
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.