Learn More
Ethyl 4-bromobutyrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
75.68€ - 817.07€
Identificatori chimici
CAS | 2969-81-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H11BrO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 195.06 |
InChI Key | XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester |
PubChem CID | 76300 |
IUPAC Name | ethyl 4-bromobutanoate |
SMILES | CCOC(=O)CCCBr |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10458150
|
Thermo Scientific Acros
173351000 |
100 mL | Glass bottle |
75.68€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10644662
|
Thermo Scientific Acros
173355000 |
500 mL | Glass bottle |
239.19€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11904941
|
Thermo Scientific Acros
173350025 |
2.5 L | Glass bottle |
817.07€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
2969-81-5 | |
195.06 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
ethyl 4-bromobutanoate |
C6H11BrO2 | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
76300 | |
CCOC(=O)CCCBr |
Specifica
Ethyl 4-bromobutyrate | |
Colorless to Yellow | |
80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H11BrO2 | |
1.4549 to 1.4569 | |
1.36 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCOC(=O)CCCBr | |
195.06 | |
195.06 | |
Liquid |
2969-81-5 | |
1.3600g/mL | |
90°C | |
97% min. (GC) | |
Br(CH2)3CO2C2H5 | |
02,283 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-bromobutanoate | |
76300 | |
97+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap a
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-005-6
- Ethyl 4-bromobutyrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.