Learn More
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10417690
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
10287-53-3
MFCD00009115
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
25127
CHEBI:52073
ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
10287-53-3
MFCD00009115
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
25127
CHEBI:52073
ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Punto di fusione 62°C to 65°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C11H15NO2
Formula lineare (CH3)2NC6H4CO2C2H5
Quantità 100 g
Beilstein 14, I, 571
Molecular Weight (g/mol) 193.246
Peso formulazione 193.25
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.