Learn More
Ethyl acetate, 99.5+%, for spectroscopy
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
| Punto di fusione | -83.5°C |
| Nota nome | 99.5+% |
| Absorbance | 0.01 max. at 325nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 1 max. at 255nm |
| Densità | 0.9020g/mL |
| Punti di ebollizione | 75.0°C to 78.0°C |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | −4°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.