Learn More
Ethyl Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-8015130 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Fluorinated HDPE bottle
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Codice prodotto. 10697212
Marca: Fisher Chemical E/0900/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C4H8O2, CAS Number-141-78-6, acetic acid ethyl ester, acetic acid, ethyl ester, acetic ester, acetic ether, acetidin, acetoxyethane, ethylacetate, ethyl acetic ester, ethyl ethanoate, vinegar naphtha, 2.5L, 75 deg.C, CHEBI:27750, Colorless, 88.11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethyl acetate | CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
C4H8O2, CAS Number-141-78-6, acetic acid ethyl ester, acetic acid, ethyl ester, acetic ester, acetic ether, acetidin, acetoxyethane, ethylacetate, ethyl acetic ester, ethyl ethanoate, vinegar naphtha, 2.5L, 75 deg.C, CHEBI:27750, Colorless, 88.11g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, ethyl acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL 9171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
Specifica
Punto di fusione -83.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 75°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 103 mbar at 20°C
Viscosità 0.45cp at 20°C
SMILES CCOC(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Peso formulazione 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl acetate