Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™
Product Code. 15975500
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
7 L
Ethyl Acetate CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥99.7%.
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
CAS 141-78-6
CAS min. % ≥90.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.901 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C (1,013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL MFCD00009171
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero UN UN1173
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 506104
Sinonimo EtOAc
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC Name ethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Percent Purity ≥99.7%
Grado HPLC