Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15965500
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
200 L
Ethyl Acetate CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥99.7%.
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo EtOAc
IUPAC Name ethyl acetate
SMILES CCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
pH No data available
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Densità 0.901 g/cm3
Punti di ebollizione 77°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero UN UN1173
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 506104
Percent Purity ≥99.70%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.