Learn More
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer is used to determine proof of ethyl alcohol spirits, these hydrometers are available in various ranges from 0 to 206%.
117.00€ - 120.00€
Specifica
Tipo | Hydrometer |
---|---|
Accuracy | ±0.2% |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Include | Statement of Accuracy |
Materiale | Ballast, Glass |
Codice del prodotto | Marca | Alcohol Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Alcohol Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17480264
|
Bel-Art™
B61807-4500 |
60 to 80% |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17490264
|
Bel-Art™
B61807-4600 |
105 to 125% |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17400274
|
Bel-Art™
B61807-4700 |
125 to 145% |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17410274
|
Bel-Art™
B61807-4800 |
145 to 165% |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17420274
|
Bel-Art™
B61807-4900 |
165 to 185% |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17430274
|
Bel-Art™
B61807-5000 |
185 to 206% |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Made according to the Bureau of Internal Revenue, U.S. Treasury Department, the tolerances listed for these hydrometers are those outlined in Circular 555 of the National Bureau of Standards, Testing of Hydrometers
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Specifica
Hydrometer | |
300 mm | |
Ballast, Glass | |
Lead Free | |
15°C (60°C) |
±0.2% | |
Statement of Accuracy | |
12 in. | |
Determine Proof of Ethyl Alcohol Spirits |