Learn More
Ethyl glycolate, 95%
Codice prodotto. 11925081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11925081
Marca: Thermo Scientific Acros 410085000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-50-7
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00021970
InChI Key ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC Name ethyl 2-hydroxyacetate
SMILES CCOC(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl glycolate
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 159.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4200
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl glycolate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.