Learn More
Ethyl methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478930
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS available online at www.alfa.com.Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-50-0
Formula molecolare C3H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 124.154
Numero MDL MFCD00007559
InChI Key PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC Name ethyl methanesulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl methanesulfonate
Densità 1.17
Punti di ebollizione 85°C to 86°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 773969
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3827
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 124.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.