Learn More
Ethyl methylcarbamate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10742402
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl methylcarbamate
Nota nome 99%
CAS 105-40-8
Punti di ebollizione 170.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula molecolare C4H9NO2
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3NHCOOC2H5
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4200
Numero MDL MFCD00041924
Sinonimo ethyl methylcarbamate, n-methylurethane, n-methylurethan, ethyl-n-methylcarbamate, methylcarbamic acid, ethyl ester, n-methyl urethan, carbamic acid, methyl-, ethyl ester, methylurethane van, unii-1w34gcf5cs, ccris 2510
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6900g/L (16°C). Other solubilities: soluble in alcohol
InChI Key SURZCVYFPAXNGN-UHFFFAOYSA-N
Densità 1.0100g/mL
SMILES CCOC(=O)NC
IUPAC Name ethyl N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 61°C
PubChem CID 7752
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 99%
Gravità specifica 1.01
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl methylcarbamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.