Learn More
Ethyl phenylacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10205440
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-97-3
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
InChI Key DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethyl 2-phenylacetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl phenylacetate
Punto di fusione -29.0°C
Densità 1.0300 g/mL
Punti di ebollizione 226.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4970 to 1.4990
Quantità 250 g
Beilstein 09, 434
Indice di Merck 15, 3893
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Peso formulazione 164.2
Identificativo prodotto
  • Ethyl phenylacetate