Learn More
Ethyl valerate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10065660
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-82-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009479
InChI Key ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC Name ethyl pentanoate
SMILES CCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl valerate
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 145°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3COOC2H5
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.401
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 10090
Gravità specifica 0.87
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl valerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.