Learn More
Ethylaluminium dichloride, 1.8M solution in toluene, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylaluminium dichloride |
| Nota nome | 1.8M solution in toluene |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9340g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 4°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | C2H5AlCl2 |
| Quantità | 800 mL |
| Indice di Merck | 15, 3816 |
| Gravità specifica | 0.934 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylaluminium dichloride, 1.8M solution in toluene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.