Learn More
Ethylbenzene, 99.8%, pure, Thermo Scientific Chemicals
20.40€ - 60.70€
Identificatori chimici
CAS | 100-41-4 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00011647 |
InChI Key | YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene |
PubChem CID | 7500 |
ChEBI | CHEBI:16101 |
IUPAC Name | ethylbenzene |
SMILES | CCC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10687642
|
Thermo Scientific Acros
118080250 |
25 mL | Glass bottle |
20.40€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10448472
|
Thermo Scientific Acros
118085000 |
500 mL | Glass bottle |
25.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15871022
|
Thermo Scientific Acros
118080010 |
1 L | Glass bottle |
32.90€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10589420
|
Thermo Scientific Acros
118080025 |
2.5 L | Glass bottle |
60.70€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
100-41-4 | |
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
7500 | |
ethylbenzene |
MFCD00011647 | |
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene | |
CHEBI:16101 | |
CCC1=CC=CC=C1 |
Specifica
Ethylbenzene | |
100-41-4 | |
0.8600g/mL | |
22°C | |
99.7% min. (GC) | |
C6H5C2H5 | |
MFCD00011647 | |
15, 3820 | |
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene | |
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
ethylbenzene | |
7500 | |
0.63 mPa.s (20°C) | |
99.8% | |
Liquid |
99.8% | |
-95.0°C | |
136.0°C | |
Authentic | |
C8H10 | |
1.4940 to 1.4970 | |
05, II, 274 | |
0.86 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia | |
CCC1=CC=CC=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:16101 | |
106.17 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Harmful if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful to aquatic life with long lasti
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-849-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylbenzene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.