Learn More
Ethylbenzene, 99.8%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylbenzene |
Punto di fusione | -95.0°C |
Densità | 0.8600g/mL |
Punti di ebollizione | 136.0°C |
Punto d'infiammabilità | 22°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99.75% min. (GC) |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
Formula lineare | C6H5C2H5 |
Indice di rifrazione | 1.4940 to 1.4970 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylbenzene
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.