Learn More
ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10283232
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 104776-74-1
Formula molecolare C8H8BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 262.06
Numero MDL MFCD00173773
InChI Key GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
IUPAC Name ethyl 5-(2-bromoacetyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 262.06
Percent Purity 97%