Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
58.79€ - 308.54€
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylene glycol dimethyl ether |
---|---|
Punto di fusione | -69.0°C |
CAS | 110-71-4 |
Densità | 0.8670g/mL |
Punti di ebollizione | 84.0°C to 86.0°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11904731
|
Thermo Scientific Acros
442981000 |
100 mL |
58.79€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11994721
|
Thermo Scientific Acros
442980010 |
1 L |
308.54€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ethylene glycol dimethyl ether | |
110-71-4 | |
84.0°C to 86.0°C | |
1.3785 to 1.3805 | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane | |
99.5% |
-69.0°C | |
0.8670g/mL | |
−6°C | |
0.867 | |
1.1 mPa.s (20°C) | |
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
90.12 | |
Extra Dry over Molecular Sieve |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Harmful if inhaled. May damage fertility. May damage the unborn child. Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May form explosive peroxides.
GHS P Statement Obtain special instructions before use. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
- Ethylene glycol dimethyl ether
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.