Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99%, Extra Dry, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
85.73€ - 298.49€
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylene glycol dimethyl ether |
---|---|
CAS | 128-37-0 |
Densità | 0.8670g/mL |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10336744
|
Thermo Scientific Acros
610351000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
85.73€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10614375
|
Thermo Scientific Acros
610350010 |
1 L | AcroSeal™ Glass Bottle |
298.49€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ethylene glycol dimethyl ether | |
0.8670g/mL | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
01, 467 | |
01,267; 02,143; 16,229 | |
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
≥99% |
128-37-0 | |
Pass Test | |
99% | |
Vapor Pressure: 64hPa at 20°C | |
50ppm max. | |
15, 3245 | |
90.12 | |
Extra Dry |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
May damage fertility. May damage the unborn child.
Highly flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep container tightly closed.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-794-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KI1451000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
- Pericolo
Catégorie de danger
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Mention de danger
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Conseils de prudence
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.