Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Poly CUBE
Descrizione
EDTA is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers. Ideal for DNA work.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work) |
Formula lineare | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
Concentrazione | 0.475 to 0.525M |
Indice di Merck | 15, 3565 |
Peso formulazione | 292.25 |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Poly CUBE |
pH | 8.0 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.