Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10497060
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Ampoule
Specifica
CAS 139-33-3
Colore Colorless
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantità 6 Ampules
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)