Learn More
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B), 1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry, Honeywell Fluka™
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry
75.20€ - 375.32€
Specifica
CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
---|---|
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15614260
|
Honeywell-Fluka
34544-1L |
1 L | Poly Bottle |
75.20€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15664260
|
Honeywell-Fluka
34544-6X500ML |
6 x 500 mL | Poly Bottle | ||||||
15644260
|
Honeywell-Fluka
34544-5L-VP |
5 L | Cubitainer | ||||||
15634260
|
Honeywell-Fluka
34544-5L |
5 L | Poly Bottle | ||||||
15654260
|
Honeywell-Fluka
34544-6X1L |
6 x 1 L | Poly Bottle | ||||||
15604260
|
Honeywell-Fluka
34544-10L-VP |
10 L | Cubitainer |
375.32€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15694250
|
Honeywell-Fluka
34544-10L |
10 L | Poly Bottle | ||||||
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 | |
NONH for all modes of transport |