Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 220°C |
Colore | White |
pH | 2.5 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 292.23g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 0.013 hPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.