Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10317751
Click to view available options
Quantità:
1 AMP
6 AMP
Identificatori chimici
CAS 150-38-9
Formula molecolare C10H19N2Na3O11
Molecular Weight (g/mol) 412.23
Numero MDL MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
InChI Key FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
PubChem CID 131711402
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Colore Colorless
pH 4 to 5
Forma fisica Liquid
Quantità 1 AMP
Imballaggio Ampoule
Identificativo prodotto
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)