Learn More
Ethyltrimethoxysilane, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646840
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5314-55-6
Formula molecolare C5H14O3Si
Molecular Weight (g/mol) 150.25
InChI Key SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
IUPAC Name ethyl(trimethoxy)silane
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyltrimethoxysilane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 150.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.