Learn More
Ethynylcyclopropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691501
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
6746-94-7
C5H6
66.1
MFCD02181090
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
138823
ethynylcyclopropane
C#CC1CC1
6746-94-7
C5H6
66.1
MFCD02181090
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
138823
ethynylcyclopropane
C#CC1CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethynylcyclopropane
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7801g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 52.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.5300
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.7801
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.96g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, dimethylsulfoxide, toluene,, acetone
Peso formulazione 66.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethynylcyclopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.