Learn More
Etodolac, MedChemExpress
Codice prodotto. 16457946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16457946
Marca: Medchem Express HY76251
MedChemExpress Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)
Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)
Specifica
Materiale o nome chimico Etodolac
Forma fisica Solid
CAS 41340-25-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H21NO3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo AY-24236
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (348.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CC(OCC1)(CC)C2=C1C3=CC=CC(CC)=C3N2
Molecular Weight (g/mol) 287.35
Peso formulazione 287.35
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.