missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etomidate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16402016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16402016

Marca: Medchem Express HYB0100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Specifica

Materiale o nome chimico Etomidate
CAS 33125-97-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H16N2O2
Quantità 500 mg
Sinonimo R 16659
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC
Molecular Weight (g/mol) 244.29
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato