Learn More
Thermo Scientific™ Kit misuratore portatile Eutech COND 6+ con elettrodo
Codice prodotto. 11569204
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
255 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11569204
Marca: Thermo Scientific™ 01X289425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Misuratori portatili leggeri, economici ed efficienti
  • Calibrazione facilitata con il
  • riconoscimento automatico dello standard di conducibilità
  • Portaelettrodo Grip-Clip in dotazione
  • Precisione pari a ±1% del fondo scala
  • Compensazione della temperatura estesa da 0 a 10%
  • Fattore TDS regolabile
  • La memoria non volatile conserva le impostazioni, anche in caso di esaurimento delle batterie
  • Tre anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Elettrodo CONSEN91B, soluzioni KCl per calibrazione, portaelettrodo Grip-Clip
Precisione (conduttività) ±1% fondo scala ±1 LSD
Measurement Modes Conductivity with Temperature
Costante di cella 0,1, 1,0, 10,0
Punti di calibrazione (conduttività) 4 (1 per intervallo) auto; 5 (1 per intervallo) manuale
Intervallo (conduttività) Da 0,00 a 19,99 μS/cm, da 20,00 a 199,9 μS/cm, da 200,0 a 1999 μS/cm, da 2,00 a 19,99 mS/cm, da 20,0 a 200,0 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0,05% del fondo scala
Risoluzione (TDS) 0,05% del fondo scala
Precisione (TDS) ±1% fondo scala ±1 LSD
Temperature Range (Metric) Da 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con sonda in dotazione)
Risoluzione (temperatura) °°
Precisione (Temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Ingressi BNC, presa audio da 2,5 mm
Dimensioni (L x P x A) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm
Peso (sistema metrico) 255 g
Warranty 3 anni
Tipo di sonda Elettrodo CONSEN91B con sensore di temperatura
Modello COND 6+
Tipo di batteria 4 batterie alcaline AAA da 1,5 V (incluse)
Autonomia della batteria >500 ore
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.