Learn More
Eutech Handheld Meters Calibration Solution,500 μS/cm KCl, Thermo Scientific™
Description
- 500 μS/cm KCl calibration solution
- Solutions packed in 480mL durable plastic bottles
- Economical and convenient for laboratory use.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Inorganic Salts |
| CAS | 7447-40-7 |
| Odore | Odorless |
| Gravità specifica | 1 |
| pH | 7.0 |
| Punti di ebollizione | 102.4°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eutech Handheld Meters |
| Tipo di soluzione | Conductivity Calibration Solution |