Learn More
Eutech™ pH Buffers and Solutions, Color-Coded
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes
15.80€ - 55.40€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15432000
|
Thermo Scientific Eutech
01X639001 |
pH Buffer Kit, pH 4.01 (red), 7.00 (yellow), 10.01 (blue) | 480 mL Ea. |
55.40€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15238728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211233 |
pH 4.01 Buffer, Red | 1 L |
24.40€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15122299
|
Thermo Scientific Eutech
01X211213 |
pH 7.00 Buffer, Yellow | 480 mL |
17.10€
480mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15248728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211234 |
pH 7.00 Buffer, Yellow | 1 L |
22.60€
1L |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15152299
|
Thermo Scientific Eutech
01X211205 |
pH 10.01 Buffer, Blue | 480 mL |
15.80€
480mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15258728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211235 |
pH 10.01 Buffer, Blue | 1 L |
22.60€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
The measure of a liquid’s acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 60mL, 480 ml or 1L durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Buffer Color Codes:
- Pink = pH 4.01
- Yellow = pH 7.00
- Blue = pH 10.01
Specifica
pH Meter and Electrode |