Learn More
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Codice prodotto. 16544241 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2.5 L
4 L
9 L
Colore:
Blue
Green
Purple
Include:
Bucket with Lid
Pan with Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16544241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
removable lid.
Fisherbrand™EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids provide excellent insulation for any benchtop cryogenic application, without the mess!
  • Sweat-proof ethylene vinyl acetate will not leak
  • Compatible with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
  • Bases and lids feature glove-friendly handles
  • Cleanup is quick and easy with molded pour spouts
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
Include Pan with Lid
Descrizione Pan with Lid
Materiale EVA
Tipo Cryo-Safe Cold Box
Quantità 1
Colore Green
Capacità (sistema metrico) 1 L
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No