Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03041410
Codice prodotto. 11953381
  • 185.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Especially for rotary evaporators
  • With center neck and conical joint
  • Pear-shaped
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Duran Glass
NS 14/23
5 mL