Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint, with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03044073
Codice prodotto. 11943391
  • 196.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Especially for rotary evaporators
  • With center neck and conical joint
  • With highly transparent PUR coating
  • Autoclavable
  • Pear-shaped
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Duran Glass
2 L
158 mm