Learn More
A&D Weighing Bilance compatte Everest Serie EK-I
Struttura solida e compatta, affidabile tecnologia di pesatura della SG
Marca:  A&D Weighing EK-12Ki
492.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24377" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16611012
  • 518.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Approvazione CE del tipo (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Interfaccia RS-232C di serie
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Design compatto
  • Conforme ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL)
  • Protezione da sovraccarico
  • Funzione Comparazione di serie
  • Pacco batterie ricaricabili (opzionale)
  • 9 unità di misura del peso più modalità conteggio e percentuale
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Calibrazione digitale completa con impostazioni di massa opzionali definibili dall'operatore
Specifica
Specifica
GLP/GMP/ISO
12,000 g
1 g
EK-12Ki
RS-232 C
Backlit LCD
ABS, Stainless Steel
110/240 V to adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH battery Pk. (option)