Learn More
A&D Weighing Bilance compatte Everest Serie EK-I
Struttura solida e compatta, affidabile tecnologia di pesatura della SG
Marca:  A&D Weighing EK-12Ki
492.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24377" per avere il tuo prezzo promozionale.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16611012
  • 518.00€ / Pezzo
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Approvazione CE del tipo (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Interfaccia RS-232C di serie
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Design compatto
  • Conforme ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL)
  • Protezione da sovraccarico
  • Funzione Comparazione di serie
  • Pacco batterie ricaricabili (opzionale)
  • 9 unità di misura del peso più modalità conteggio e percentuale
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Calibrazione digitale completa con impostazioni di massa opzionali definibili dall'operatore
Especificaciones
Especificaciones
GLP/GMP/ISO
12,000 g
1 g
EK-12Ki
RS-232 C
Backlit LCD
ABS, Stainless Steel
110/240 V to adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH battery Pk. (option)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado