Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spectrophotometers combine reliable and versatile hardware with easy-to-learn, easy-to-use Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software. Together they will meet the diverse needs your organization requires from an analytical tool.
9755.00€ - 26780.00€
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
17329263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-341400
Evolution One UV-Vis Spectrophotometer 1 nm
9755.00€
Pezzo
17339263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-341500
Evolution One Plus UV-Vis Spectrophotometer 1.0, 2.0 nm Variable
11235.00€
Pezzo
17435603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-370500
Evolution One Security and Validator Bundle includes:
-Evolution One UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator for Insight Pro A4 Paper Version
-Qualification Filter Kit for UV-Vis
1 nm
14230.00€
Pezzo
17445603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-370600
Evolution One USP/EP Standards Pharma Bundle includes:
-Evolution One UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator Documentation A4 Paper Version
-USP and EP UV Standards Set
-USP and EP Visible Standards Set
1 nm
24145.00€
Pezzo
17465603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-370800
Evolution One Plus Security and Validator Bundle includes:
-Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator for Insight Pro A4 Ltr Paper Version
-Qualification Filter Kit for UV-Vis
1.0, 2.0 nm Variable
16805.00€
Pezzo
17455603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-370700
Evolution One Plus USP/EP Standards Pharma Bundle includes:
-Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator Documentation A4 Ltr Paper Version
-USP and EP UV Standards Set
-USP and EP Visible Standards Set
1.0, 2.0 nm Variable
26780.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers