Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Exax Brand Nessler Tall-Form Color Comparison Tubes
Shadowless bottoms transmit undistorted light
670.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Colore | Colorless |
Certificazione/Conformità | NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA |
Da utilizzare con (applicazione) | Used to fill with standard solution colors for visual color comparison with similar tubes containing solution sample |
Include | White ceramic enamel rings and legend |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17710868
|
DWK Life Sciences
45315B-100 |
100 mL | 100 mL | 12/Pk. |
670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Shadowless bottoms transmit undistorted light
- Colorless
- Permanent white fused-in graduations
- Height to graduation in sets of 50mL size does not vary more than 1.5mm; in 100mL size, not more than 2mm
- Limits recommended by APHA-AWWA-WPCF, Standard Methods
- 50mL size designed from Fed. Spec. NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements
Compliance
NNN-T-175 Type 1, Class 2 requirements.
Specifica
Borosilicate Glass | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
White ceramic enamel rings and legend |
Colorless | |
Used to fill with standard solution colors for visual color comparison with similar tubes containing solution sample | |
Graduated Ring |