Learn More
Cytiva Gel preparati ExcelGel per SDS-PAGE
Codice prodotto. 11733339 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11733339
Marca: Cytiva 80125553
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Separation Range: 15 to 200 kd; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cassette Material Polyester
Descrizione ExcelGel precast gels for SDS-PAGE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Immobiline DryStrip Gels
Gel Percentage 8 to 18%
Gel Thickness 0.05 cm
Gel Type Tris-acido acetico
Product Type Gradient Page
Separation of Protein
Separation Range 200 kDa
Pozzetti 25-well
Da utilizzare con (applicazione) Chimica analitica, elettroforesi orizzontale per la ricerca di proteine denaturate SDS
Materiale Pellicola in poliestere
Quantità 6/Pk.
Zona di impilaggio 5% T/3% C
Requisiti di stoccaggio Da 20° a 30 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.019 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 9.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 24.5 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 24.5 cm
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 90% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 90% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.