Learn More
Cytiva Strip tampone SDS ExcelGel
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Progettato per essere usato con gel pronti all'uso ExcelGel per SDS-PAGE
- Include strisce per anodi e catodi
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel preparati ExcelGel, unità orizzontali Multiphor II |
| Product Type | Strip tampone SDS ExcelGel |
| Formulazione | Acrilammide 0.55% |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE, applicazioni industriali quali chimica analitica, ricerca |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Requisiti di stoccaggio | Luogo fresco e asciutto |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- EUH208-Contiene Acrylamide. Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 75% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.