Learn More
METTLER TOLEDO™ XPR Excellence Micro-Analytical Balance
Codice prodotto. p-7139399 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Capacità:
121 g, 220 g
Modello:
XPR226DR
Leggibilità:
0.005 mg, 0.1 mg
Tempo di stabilizzazione:
2 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17474442
Marca: METTLER TOLEDO™ 30594478
XPR Excellence Micro-Analytical Balances ensure highly accurate mass determination of very fine samples with an automated draft shield and balance ready StatusLight, that signals when it's safe to weigh. User guidance within the color touchscreen minimizes errors and simplifies daily weighing tasks.
METTLER TOLEDO Excellence XPR Micro-Analytical Balances, successor to the XPE Micro-Analytical Balances, are highly precise in determining the mass of very fine samples. Product models include XPR56, XPR56DR, XPR36, XPR36DR, and XPR226DR.
  • Balance Type: XPR Excellence Micro-Analytical Balances
  • Readability: 0.001 mg (XPR56), 0.001/0.01 mg (XPR56DR), 0.001mg (XPR36), 0.001/0.01 mg (XPR36DR), 0.005/0.01mg (XPR226DR)
  • Connection Type: USB-B (to device); RS232 (integrated/optional); USB-A (to device); Bluetooth (optional); Ethernet (LAN)
  • Display: Two displays- the Main and SmartView Terminals
Key Features:
  • 0.001/0.01 mg readability
  • 2 draft shields
  • 1-step dosing
  • LabX Compatible
  • StatusLight™, LevelControl
  • StaticDetect
  • Hanging weigh pan
  • Password protection
  • Leveling guidance
  • Supports 21 CFR Part 11 (LabX compatible)
  • User management
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento USB (4), LAN (1)
Capacità 121 g, 220 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.005 mg, 0.1 mg
Linearità 0.10 mg
Materiale Stainless Steel
Modello XPR226DR
Ripetibilità 0.010 mg
Tempo di stabilizzazione 2 sec.
Tipo Bilancia analitica
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 195 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Altezza (sistema metrico) 292 mm