Learn More
R&D Systems™ ExCellerate iPSC Expansion Medium
Marca:  R&D Systems™ CCM036
Codice prodotto. 18759296
  • 347.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
500 mL