Learn More
Novus Biologicals™ Exosome component 5 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
472.00€ - 1235.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
---|---|
Metodo di purificazione | SDS-PAGE |
Sorgente | Human |
Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Status giuridico | RUO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18435301
|
Novus Biologicals™
NBP1-99063-0.5mg |
0.5 mg |
1235.00€
0.50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18069957
|
Novus Biologicals™
NBP1-99063-100UG |
100μg |
472.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-235 of Human Exosome component 5 The Recombinant Human Exosome component 5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Exosome component 5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Specifica
SDS-PAGE | |
Human | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Exosome component 5 | |
>90% |
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Exosome component 5 Protein