Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Concentrazione | LYOPH |
| Quantità | 6 x 30 μg Vials |